Sets d'écouvillons avec solution de rinçage, SRK™
Fournisseur: Copan
922C 926C 929C 947C 949C 924C
710-0477EA 71 EUR InStock
710-0477 710-0478 710-0932 710-0933 COPA949C COPA924C
Sets d'écouvillons avec solution de rinçage, SRK™
Écouvillons Écouvillons avec solution de rinçage
Kits de rinçage d'écouvillons (SRK) pour examen microbiologique des surfaces. La solution salée isotonique contient des substances permettant de neutraliser et de désactiver les désinfectants et agents désinfectants. La solution de rinçage permet d'humidifier l'écouvillon stérile avant l'échantillonnage et de le transporter après le prélèvement. Les écouvillons sont fixés aux bouchons des tubes, pointe en rayonne.
  • Peuvent s'utiliser pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative
Convient aux applications alimentaires et industrielles.
Information de livraison: Informations de livraison : Chaque boîte contient 50 tubes à bouchon à vis.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité