Ecouvillons larges SRK
Fournisseur: COPAN Diagnostics
SRK®
710-0475EA 31.4 EUR InStock
710-0475 710-0474
Ecouvillons larges SRK
Écouvillons Écouvillons avec solution de rinçage
Kits de rinçage d'écouvillons (SRK) pour examen microbiologique des surfaces. La solution salée isotonique contient des substances permettant de neutraliser et de désactiver les désinfectants et agents désinfectants. La solution de rinçage permet d'humidifier l'écouvillon stérile avant l'échantillonnage et de le transporter après le prélèvement. Les écouvillons ne sont pas fixés au bouchon.
  • Peuvent s'utiliser pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative
Peuvent s'utiliser pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative.
Information de livraison: Informations de livraison : chaque boîte contient 25 pochettes (contenant chacune un tube et un écouvillon).
Conditionnement: Individually wrapped in plastic peel pouch.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité