EC medium MPN tubes
Fournisseur: Hach
1410415 2471515
HACH1410415EA 57.8 EUR InStock
HACH1410415 HACH2471515
EC medium MPN tubes
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
EC medium is used to detect coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité