Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 3500
Fournisseur: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 9620 EUR InStock
432-3130 432-0058 432-0059
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 3500
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Les machines Stomacher® fonctionnent sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.
  • Polyvalence et efficacité de mélange et d'homogénéisation des échantillons de laboratoire
  • Confinement sûr de l'échantillon dans un sac en plastique stérile pour prévenir tout risque de contamination croisée
  • Les machines n'ont pas besoin d'être nettoyées et stérilisées entre les échantillons
  • Aucune augmentation de température
  • Volumes d'échantillon entre 400 ml et 3500 ml
Les machines Stomacher® 3500 sont conçues pour le mélange de gros volumes. Il existe différents modèles pour différentes applications.
Version standard : Jumbo
Version pour l'analyse de l'eau : Biowasher, conçu pour détecter la présence de Cryptosporidium et Giardia
Modèle à bioréacteur : Thermo, avec élément chauffant intégré, spécialement conçu pour le dépistage de la Trichinella.
Stomacher® 3500 Jumbo: Le Jumbo Stomacher® offre une gamme d'applications pour l'industrie agro-alimentaire, où des échantillons de taille supérieure aux protocoles standard nécessitent une plus grande capacité, et pour l'industrie pharmaceutique pour l'homogénéisation des échantillons en poudre.
Modèle Biowasher, Stomacher® 3500 'Water': Le Water Stomacher® intègre une porte plus grande que le Jumbo et permet de traiter des échantillons de grande taille qui ne peuvent pas être comprimés, tels que les filtres à eau, les blouses de salle d'opération ou les pansements chirurgicaux. L'intégralité de l'échantillon et de la solution de lavage est maintenue dans le sac pour analyse ultérieure.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: The Thermo Stomacher® is designed to blend and heat the sample simultaneously. Inside the door there is a thermostatically-controlled heating panel, which can raise the temperature inside the bag from room temperature to 50 °C in 1 °C increments. The Thermo is primarily used in Trichinella testing in pork production but has a range of other applications as a pilot fermentation plant or where an enzyme/acid digestion of a material is required.
Information de livraison: Les unités sont fournies avec deux prises, EU et UK.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité