Couvre-bottes, 440
Fournisseur: 3M
MMMA440EA 337 EUR InStock
MMMA440
Couvre-bottes, 440
Vêtements à usage unique
Ces surbottes sont fabriquées en laminé SMS combiné et offrent une protection contre les liquides non dangereux et la poussière.
  • Traité antistatique
  • Avec des liens pour un excellent ajustement
  • Coutures surjetées
Longueur : 406 mm
Certifications: Cat. I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité