Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-400
Fournisseur: 3M
M407 M406
111-2209EA 802 EUR InStock
111-2209 111-2208
Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-400
Respirators Systèmes de respiration
Les casques de la série Versaflo™ M-400 avec coques offrent une protection contre une gamme de risques respiratoires, de la tête, des yeux et du visage.
  • Léger, compact et bien équilibré
  • Intégré avec une couverture supplémentaire du cou et des épaules
  • Les lentilles enduites offrent une résistance accrue aux produits chimiques et aux rayures
  • Les pièces de rechange et les accessoires sont faciles et rapides à remplacer
  • M-407 : Dispose d'une enveloppe en Nomex® ignifuge pour les applications avec des particules chaudes
Certifications: EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166 1:B:3, EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité