High visibility bodywarmer, Arras 1148
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
1148/FC1/1XL 1148/FC1/2XL 1148/FC1/3XL 1148/FC1/L 1148/FC1/M 1148/FC1/S 1148/FY1/1XL 1148/FY1/2XL 1148/FY1/3XL 1148/FY1/L 1148/FY1/M 1148/FY1/S
SIOE1148/FC1/1XLEA 89 EUR InStock
SIOE1148/FC1/1XL SIOE1148/FC1/2XL SIOE1148/FC1/3XL SIOE1148/FC1/L SIOE1148/FC1/M SIOE1148/FC1/S SIOE1148/FY1/1XL SIOE1148/FY1/2XL SIOE1148/FY1/3XL SIOE1148/FY1/L SIOE1148/FY1/M SIOE1148/FY1/S
High visibility bodywarmer, Arras 1148
Tenue de travail
Wind- and waterproof bodywarmer made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining.
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets
Back length: 75 cm
Weight: 180 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 2), EN 14058 (Class 33XXX), EN ISO 13688
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité