Bleu de bromophénol 0,01% dans l'acétone, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
VWRS86014.330EA 0 EUR InStock
VWRS86014.330
Bleu de bromophénol 0,01% dans l'acétone, VOLUSOL®
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité