Vannes haute pression MXP, Rheodyne®, MX Series II™
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
MXP9900-000 MXP7900-000
554-2669EA 3280 EUR InStock
554-2669 554-2666
Vannes haute pression MXP, Rheodyne®, MX Series II™
Vannes Vannes de commutation
Ces vannes actionnées à haute pression sont conçues pour être ajoutées à un instrument existant ou pour fonctionner de manière optimale avec des configurations de laboratoire autonomes.
  • Peuvent résister jusqu'à 6000 psi (414 bar)
  • Chimiquement compatibles pour une utilisation avec la plupart des compositions de phase mobile
  • Disponibles avec des voies de passage analytiques et d'échelle nanométrique
  • Options de contrôle multiples
  • Capacité d'autonomie
  • Logiciel inclus
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité