High visibility rain jacket, Erfurt 1785
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
1785/FC1/1XL 1785/FC1/2XL 1785/FC1/3XL 1785/FC1/L 1785/FC1/M 1785/FC1/S
SIOE1785/FC1/1XLEA 105 EUR InStock
SIOE1785/FC1/1XL SIOE1785/FC1/2XL SIOE1785/FC1/3XL SIOE1785/FC1/L SIOE1785/FC1/M SIOE1785/FC1/S
High visibility rain jacket, Erfurt 1785
Tenue de travail
Water- and windproof jacket made of stretchable Flexothane® Essential consisting of 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams and rain gutter.
  • Unlined
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets
  • Round inset sleeves, sleeve narrowing by press studs
  • Different linings/fleeces can be zipped in
Back length: 88 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (3-1), EN ISO 13688
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité