Flame-retardant high visibility waistcoat, Raufar 308A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
308A/FC1/1XL 308A/FC1/2XL 308A/FC1/3XL 308A/FC1/L 308A/FC1/M 308A/FC1/S 308A/FY1/1XL 308A/FY1/2XL 308A/FY1/3XL 308A/FY1/L 308A/FY1/M 308A/FY1/S
SIOE308A/FC1/1XLEA 53.9 EUR InStock
SIOE308A/FC1/1XL SIOE308A/FC1/2XL SIOE308A/FC1/3XL SIOE308A/FC1/L SIOE308A/FC1/M SIOE308A/FC1/S SIOE308A/FY1/1XL SIOE308A/FY1/2XL SIOE308A/FY1/3XL SIOE308A/FY1/L SIOE308A/FY1/M SIOE308A/FY1/S
Flame-retardant high visibility waistcoat, Raufar 308A
Tenue de travail
Flame-retardant and anti-static high visibility waistcoat, made of 100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST.
  • V-neck
  • Closure with touch and close fastening
  • Stitched seams
  • Flame retardant reflective tape (50 mm)
Back length: 70 cm
Weight: 250 g/m²
Certifications: EN ISO 14116 (Index 1/5H/40), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Class 1 for size S, Class 2 from size M upwards), RWS 04/1995
EN 471 - RWS - for hi-vis yellow : only striping
GO/RT 3279 only for hi vis orange
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité