Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB PFP Propyl (USP L43)
Fournisseur: Restek
9419212 9419232 9419252 9419332 9419352 9419355 9419362 9419365 9419512 9419515 9419525 9419552 9419562 9419565 9419572 9419575 941950210 941950212
554-1567EA 972 EUR InStock
554-1567 554-1568 554-1569 REST9419332 REST9419352 REST9419355 REST9419362 REST9419365 REST9419512 REST9419515 REST9419525 REST9419552 REST9419562 REST9419565 REST9419572 REST9419575 REST941950210 REST941950212
Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB PFP Propyl (USP L43)
Colonnes pour chromatographie
Pinnacle® DB PFP Propyl, une phase de pentfluorophényle avec espaceur propyle, sur base de silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Excellente forme des pics pour une large gamme de composés, y compris les nucléosides, nucléotides et composés halogénés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité