Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Kumo, FW43
Fournisseur: Portwest
FW43BKR38 FW43BKR39 FW43BKR40 FW43BKR41 FW43BKR42 FW43BKR43 FW43BKR44 FW43BKR45 FW43BKR46 FW43BKR47 FW43BKR48 FW43BKR37 FW43BKR49
PRTWFW43BKR38EA 39.4 EUR InStock
PRTWFW43BKR38 PRTWFW43BKR39 PRTWFW43BKR40 PRTWFW43BKR41 PRTWFW43BKR42 PRTWFW43BKR43 PRTWFW43BKR44 PRTWFW43BKR45 PRTWFW43BKR46 PRTWFW43BKR47 PRTWFW43BKR48 PRTWFW43BKR37 PRTWFW43BKR49
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Kumo, FW43
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité antistatique en cuir de buffle imperméabilisé et semelle extérieure PU/TPU double densité résistant à l'huile.
  • Talon absorbeur d'énergie
  • Embout métallique 200 J
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: Noir.
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité