Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ WORK Thor FW11
Fournisseur: Portwest
FW11BKR47 FW11BKR46 FW11BKR45 FW11BKR44 FW11BKR43 FW11BKR42 FW11BKR41 FW11BKR40 FW11BKR39 FW11BKR38
PRTWFW11BKR47EA 56 EUR InStock
PRTWFW11BKR47 PRTWFW11BKR46 PRTWFW11BKR45 PRTWFW11BKR44 PRTWFW11BKR43 PRTWFW11BKR42 PRTWFW11BKR41 PRTWFW11BKR40 PRTWFW11BKR39 PRTWFW11BKR38
Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ WORK Thor FW11
Chaussures et bottes
Anti-static safety ankle boots made from full grain water resistant leather and a dual-density PU/TPU sole (petrol and chemical resistant).
  • Shock absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité