High visibility fleece jacket, Berkel 353A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
353A/FC1/1XL 353A/FC1/2XL 353A/FC1/3XL 353A/FC1/L 353A/FC1/M 353A/FC1/S
SIOE353A/FC1/1XLEA 102 EUR InStock
SIOE353A/FC1/1XL SIOE353A/FC1/2XL SIOE353A/FC1/3XL SIOE353A/FC1/L SIOE353A/FC1/M SIOE353A/FC1/S
High visibility fleece jacket, Berkel 353A
Tenue de travail
Soft fleece jacket made of double-sided polyester fleece with anti-pilling treatment and stitched seams. With fixed windbreaker lining in front. Can be zipped into different jackets.
  • Good wind and cold protection, breathable
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves
  • Elastic at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
Back length: 77 cm
Weight: 285 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN ISO 13688
GO/RT 3279, RWS 04/1995
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité