Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW66
Fournisseur: Portwest
FW66BKR38 FW66BKR40 FW66BKR39 FW66BKR41 FW66BKR42 FW66BKR43 FW66BKR44 FW66BKR45 FW66BKR46 FW66BKR47 FW66BKR48
PRTWFW66BKR38EA 77.4 EUR InStock
PRTWFW66BKR38 PRTWFW66BKR40 PRTWFW66BKR39 PRTWFW66BKR41 PRTWFW66BKR42 PRTWFW66BKR43 PRTWFW66BKR44 PRTWFW66BKR45 PRTWFW66BKR46 PRTWFW66BKR47 PRTWFW66BKR48
Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW66
Chaussures et bottes
Anti-static, waterproof, hiker-style safety ankle boot manufactured from nubuck leather upper plus a dual-density PU/TPU sole, resistant to oil and heat (200 °C).
  • Waterproof, breathable lining
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Ideal for outdoor use.
Colour: Grey
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, HRO.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité