High visibility rain jacket, Gorda 3762
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
3762/FC1/1XL 3762/FC1/2XL 3762/FC1/3XL 3762/FC1/L 3762/FC1/M 3762/FC1/S 3762/FY1/1XL 3762/FY1/2XL 3762/FY1/3XL 3762/FY1/L 3762/FY1/M 3762/FY1/S
SIOE3762/FC1/1XLEA 108 EUR InStock
SIOE3762/FC1/1XL SIOE3762/FC1/2XL SIOE3762/FC1/3XL SIOE3762/FC1/L SIOE3762/FC1/M SIOE3762/FC1/S SIOE3762/FY1/1XL SIOE3762/FY1/2XL SIOE3762/FY1/3XL SIOE3762/FY1/L SIOE3762/FY1/M SIOE3762/FY1/S
High visibility rain jacket, Gorda 3762
Tenue de travail
Waterproof and windproof jacket made of stretchable Flexothane® Classic, a polyamide knitting with PU coating.
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets with flap
  • Kimono sleeves
  • High frequency welded seams
  • Extended durability
Back length: 85 cm
Weight: 180 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (Class 3-1), EN ISO 13688
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité