Blouses de laboratoire, Gascogne 3729
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
3792/B90/1XL 3792/B90/2XL 3792/B90/3XL 3792/B90/L 3792/B90/M 3792/B90/S
SIOE3792/B90/1XLEA 82.9 EUR InStock
SIOE3792/B90/1XL SIOE3792/B90/2XL SIOE3792/B90/3XL SIOE3792/B90/L SIOE3792/B90/M SIOE3792/B90/S
Blouses de laboratoire, Gascogne 3729
Tenue de travail
Blouse imperméable et coupe-vent en Flexothane® Classic, un tissu tricoté en polyamide avec revêtement en PU. Le tissu est léger, silencieux et offre une grande résistance.
  • Coutures soudées à haute fréquence
  • Col droit avec capuche repliable dans le col
  • Fermeture par boutons-pression
  • Deux poches plaquées
  • Manches raglan avec poignets coupe-vent élastiqués
Longueur du dos : 120 cm
Poids : 180 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité