Safety boots, wellingtons, Portwest WORK Classic FW 94
Fournisseur: Portwest
Classic
PRTWFW94BKR46EA 25.4 EUR InStock
PRTWFW94BKR46 PRTWFW94BKR47 PRTWFW94BKR44 PRTWFW94BKR45 PRTWFW94BKR39 PRTWFW94BKR37 PRTWFW94BKR38 PRTWFW94BKR42 PRTWFW94BKR43 PRTWFW94BKR40 PRTWFW94BKR41
Safety boots, wellingtons, Portwest WORK Classic FW 94
Chaussures et bottes
Anti-static safety wellingtons manufactured from PVC/nitrile (upper and sole) to give a seamless, waterproof construction.
  • Washable nylon lining
  • With kick off spurs
  • Protective toecap made from steel (200 J)
Colour: Black
Certifications: EN ISO 20345:2011; S4, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité