Bodywarmer, Glasgow S412
Fournisseur: Portwest
S412NARL S412NARM S412NARS S412NARXL S412NARXXL S412NARXXXL
PRTWS412NARLEA 25.3 EUR InStock
PRTWS412NARL PRTWS412NARM PRTWS412NARS PRTWS412NARXL PRTWS412NARXXL PRTWS412NARXXXL
Bodywarmer, Glasgow S412
Tenue de travail
This bodywarmer is made of 65% polyester and 35% cotton, with polyester lining. The polyester lining and wadding provide an extra layer of warmth. Ideal for outdoor applications.
  • Two hand warmer pockets
  • Zip front, Mandarin collar
  • Half-elasticated waist
  • Inside top pocket
Weight (outer fabric): 190 g/m²
Weight (polyester lining): 60 g/m²
Weight (polyester filling): 150 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité