Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Constructo Nubuck, FW32
Fournisseur: Portwest
FW32BKR40 FW32HOR44 FW32HOR43 FW32HOR42 FW32HOR41 FW32HOR40 FW32HOR39 FW32BKR47 FW32BKR46 FW32BKR45 FW32BKR44 FW32BKR43 FW32BKR41 FW32HOR47 FW32BKR39 FW32BKR42 FW32HOR45 FW32HOR46
PRTWFW32BKR40EA 78.5 EUR InStock
PRTWFW32BKR40 114-7314 114-7313 114-7312 114-7311 114-7310 114-7309 PRTWFW32BKR47 PRTWFW32BKR46 PRTWFW32BKR45 PRTWFW32BKR44 PRTWFW32BKR43 PRTWFW32BKR41 114-7317 PRTWFW32BKR39 PRTWFW32BKR42 114-7315 114-7316
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Constructo Nubuck, FW32
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité antistatiques, en cuir pleine fleur de nubuck résistant à l'eau, et semelle en phylon/caoutchouc double densité résistante aux huiles et à la chaleur (300 °C).
  • Absorption des chocs au talon
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: noir/miel.
Colour: Black/honey
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité