Rain jacket, Bantur 4144
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4144/A41/1XL 4144/A41/2XL 4144/A41/3XL 4144/A41/L 4144/A41/M 4144/A41/S
SIOE4144/A41/1XLEA 51 EUR InStock
SIOE4144/A41/1XL SIOE4144/A41/2XL SIOE4144/A41/3XL SIOE4144/A41/L SIOE4144/A41/M SIOE4144/A41/S
Rain jacket, Bantur 4144
Tenue de travail
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential, 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets
  • Raglan sleeves, narrowing by press studs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité