High visibility rain jacket, Carmaux 4303
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4303/062/1XL 4303/062/2XL 4303/062/3XL 4303/062/L 4303/062/M 4303/062/S 4303/065/1XL 4303/065/2XL 4303/065/3XL 4303/065/L 4303/065/M 4303/065/S
SIOE4303/062/1XLEA 88.1 EUR InStock
SIOE4303/062/1XL SIOE4303/062/2XL SIOE4303/062/3XL SIOE4303/062/L SIOE4303/062/M SIOE4303/062/S SIOE4303/065/1XL SIOE4303/065/2XL SIOE4303/065/3XL SIOE4303/065/L SIOE4303/065/M SIOE4303/065/S
High visibility rain jacket, Carmaux 4303
Tenue de travail
Water- and wind-proof jacket made of stretchable Flexothane® Essential consisting of 100% polyester knitting with PU coating.
  • Unlined
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • High frequency welded seams
  • Kimono sleeves, elasticated cuffs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (3-1), EN ISO 13688
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité