Flame retardant welding jacket, Bizweld™ BIZ2
Fournisseur: Portwest
BIZ2NARXXXL BIZ2NARXXL BIZ2NARXL BIZ2NARS BIZ2NARM BIZ2NARL BIZ2NAR4XL BIZ2BKRXXL BIZ2BKRXL BIZ2BKRS BIZ2BKRM BIZ2BKRL
PRTWBIZ2NARXXXLEA 46.4 EUR InStock
PRTWBIZ2NARXXXL PRTWBIZ2NARXXL PRTWBIZ2NARXL PRTWBIZ2NARS PRTWBIZ2NARM PRTWBIZ2NARL PRTWBIZ2NAR4XL PRTWBIZ2BKRXXL PRTWBIZ2BKRXL PRTWBIZ2BKRS PRTWBIZ2BKRM PRTWBIZ2BKRL
Flame retardant welding jacket, Bizweld™ BIZ2
Tenue de travail
This jacket is made of 100% cotton with a flame-resistant finish. It offers excellent protection for welding and other allied industries.
  • Press-stud fastening
  • Two breast pockets, concealed mobile phone pocket, radio loop
  • Adjustable cuffs
Weight: 330 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 (A1+A2/B1/C1/E1/F1), EN ISO 11611 (Class 1, A1+A2), GOST-R certified
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité