High visibility softshell jacket, two tone, S429
Fournisseur: Portwest
S429YERL S429YERM S429YERS S429YERXL S429YERXXL S429YERXXXL
PRTWS429YERLEA 78.7 EUR InStock
PRTWS429YERL PRTWS429YERM PRTWS429YERS PRTWS429YERXL PRTWS429YERXXL PRTWS429YERXXXL
High visibility softshell jacket, two tone, S429
Tenue de travail
This softshell jacket offers comfort and a fresh new look. The polyester/spandex fabric bonded with 100% micro polar fleece is lightweight but gives added warmth during cold weather.
  • Two waterproof side zip pockets
  • Reflective tape (5 cm)
  • Velcro adjustable cuffs
  • Contrast panels
Weight: 310 g/m²
Certifications: EN ISO 40271 (Class 3)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité