High visibility classic 3-in-1 bomber jacket, C466
Fournisseur: Portwest
C466YBRL C466YBRM C466YBRXL C466YBRXXL C466YBR3XL C466YBR4XL C466YBRS C466OBRS C466OBRM C466OBRXXL C466OBRXXXL C466OBRL C466OBRXL
113-8832EA 93.6 EUR InStock
113-8832 113-8833 113-8835 113-8836 113-8829 113-8831 113-8834 PRTWC466OBRS PRTWC466OBRM PRTWC466OBRXXL PRTWC466OBRXXXL PRTWC466OBRL PRTWC466OBRXL
High visibility classic 3-in-1 bomber jacket, C466
Tenue de travail
Jacket made of 300D Oxford Weave polyester with a stain resistant finish and PU coating. With detachable fur lining and wadding for additional cold protection.
  • Removable sleeves and detachable collar: adaptable to all weather conditions
  • ID pocket, security sleeve pocket
  • Black contrast panels
  • Taped seams
Weight (outer fabric): 190 g/m²
Weight (polyester fur lining): 365 g/m²
Weight (polyester lining): 65 g/m²
Weight (polyester filling - sleeve): 120 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité