Flame-retardant high visibility jacket, BizFlame™ FR61
Fournisseur: Portwest
FR61YNRL FR61YNRM FR61YNRS FR61YNRXL FR61YNRXXL FR61YNRXXXL
PRTWFR61YNRLEA 159 EUR InStock
PRTWFR61YNRL PRTWFR61YNRM PRTWFR61YNRS PRTWFR61YNRXL PRTWFR61YNRXXL PRTWFR61YNRXXXL
Flame-retardant high visibility jacket, BizFlame™ FR61
Tenue de travail
This multi-norm jacket is made of flame-retardant, anti-static BizFlame™ fabric (99% polyester, 1% carbon fibre).
  • Flame-resistant reflective striping for improved visibility is double stitched
  • Triple stitched seams
  • Concealed 2-way front brass zip
  • Two concealed front chest pockets with piping detail, radio loop
The fabric provides protection against electric arcs and open flames. Also suitable for welding applications.
Weight: 345 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 1149-5, EN 13034 (type 6), EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 (class 1, A1 + A2), EN 61482-1-2 (class 1)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité