Gants tricotés, A120
Fournisseur: Portwest
A120GRRM A120BKRL A120WHRS A120WHRM A120WHRL A120GRRXXL A120GRRXS A120WHRXS A120GRRS A120WHRXXL A120GRRL A120BKRXXL A120BKRXS A120BKRXL A120BKRS A120BKRM A120GRRXL A120WHRXL
PRTWA120GRRMEA 13.2 EUR InStock
PRTWA120GRRM PRTWA120BKRL PRTWA120WHRS PRTWA120WHRM PRTWA120WHRL PRTWA120GRRXXL PRTWA120GRRXS PRTWA120WHRXS PRTWA120GRRS PRTWA120WHRXXL PRTWA120GRRL PRTWA120BKRXXL PRTWA120BKRXS PRTWA120BKRXL PRTWA120BKRS PRTWA120BKRM PRTWA120GRRXL PRTWA120WHRXL
Gants tricotés, A120
Gants
Doublure en nylon tricoté sans couture avec revêtement des paumes et des doigts en polyuréthane blanc. Idéale pour les tâches complexes exigeant dextérité et respirabilité.
  • Open back for extra ventilation, knitted wrist
  • High level of dexterity for the most tactile of applications
  • 13 gauge liner for a perfect fit
Applications types : composants électroniques, inspection, assemblage d'ordinateurs, ingénierie de précision, assemblage de composants secs.
Certifications: EN 388:2016 (3131X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité