Polo ignifuge, 784 PFLA
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
1004725402XL 1004725403XL 100472540L 100472540M 100472540S 100472540XL 100472540XS
KWIN1004725402XLEA 122.9 EUR InStock
KWIN1004725402XL KWIN1004725403XL KWIN100472540L KWIN100472540M KWIN100472540S KWIN100472540XL KWIN100472540XS
Polo ignifuge, 784 PFLA
Tenue de travail
Polo ignifuge composé de fibres modacryliques à 60%, de fibres coton à 38% et de fibres antistatiques à 2%.
  • Panneau avant court
  • Poche poitrine
  • Manches longues
Poids : 255 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité