L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rain jacket, Classic S440
Fournisseur: Portwest
S440ORR1XL S440ORR2XL S440ORR3XL S440ORRL S440ORRM S440ORRS S440OGR1XL S440OGR2XL S440OGR3XL S440OGR4XL S440OGRL S440OGRM S440OGRS S440BKRL S440BKRXL S440BKRXXL S440BKRM S440BKRS S440BKRXXXL S440YERXXL S440YERXXXL S440YERL S440YERXL S440YERM S440YERS S440NARM S440NARL S440NARS S440NARXS S440NAR4XL S440NAR5XL S440NARXL S440NARXXL S440NARXXXL
PRTWS440ORR1XLEA 15.8 EUR InStock
PRTWS440ORR1XL PRTWS440ORR2XL PRTWS440ORR3XL PRTWS440ORRL PRTWS440ORRM PRTWS440ORRS PRTWS440OGR1XL PRTWS440OGR2XL PRTWS440OGR3XL PRTWS440OGR4XL PRTWS440OGRL PRTWS440OGRM PRTWS440OGRS PRTWS440BKRL PRTWS440BKRXL PRTWS440BKRXXL PRTWS440BKRM PRTWS440BKRS PRTWS440BKRXXXL PRTWS440YERXXL PRTWS440YERXXXL PRTWS440YERL PRTWS440YERXL PRTWS440YERM PRTWS440YERS PRTWS440NARM PRTWS440NARL PRTWS440NARS PRTWS440NARXS PRTWS440NAR4XL PRTWS440NAR5XL PRTWS440NARXL PRTWS440NARXXL PRTWS440NARXXXL
Rain jacket, Classic S440
Tenue de travail
This classic style rain jacket is made of PVC coated polyester. It is designed to be worn in foul weather conditions.
  • Pack-away hood
  • Eyelets and back vent for ventilation
  • Taped seams
  • Can be easily rolled up and stored when not in use
Weight: 210 g/m²
Certifications: EN 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité