Overalls with bib and braces, Toscana 4644
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4644/140/1XL 4644/140/2XL 4644/140/3XL 4644/140/L 4644/140/M 4644/140/S
SIOE4644/140/1XLEA 78.1 EUR InStock
SIOE4644/140/1XL SIOE4644/140/2XL SIOE4644/140/3XL SIOE4644/140/L SIOE4644/140/M SIOE4644/140/S
Overalls with bib and braces, Toscana 4644
Tenue de travail
Rain protective trousers made of two different fabrics: The upper part is made of Flexothane® 2000 (100% polyamide knitting with PU coating), the lower part is made of SIONYL (100% polyester fabric with PVC coating).
  • Elastic braces with PVC buttons and buckles
  • Reinforced legs, knees reinforced with foam padding
  • Front bib
  • High frequency welded seams
Weight Flexothane® 2000: 200 g/m²
Weight SIONYL: 420 g/m²
Certifications: EN 343 (3-1)
Oeko-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité