Winter rain jacket, Amsterdam 4899
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4899/003/1XL 4899/003/2XL 4899/003/3XL 4899/003/L 4899/003/M 4899/003/S
SIOE4899/003/1XLEA 148 EUR InStock
SIOE4899/003/1XL SIOE4899/003/2XL SIOE4899/003/3XL SIOE4899/003/L SIOE4899/003/M SIOE4899/003/S
Winter rain jacket, Amsterdam 4899
Tenue de travail
Water- and windproof rain jacket made of Flexothane® Classic, 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining and high-frequency seams for extended durability.
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two set-in chest pockets, two patched pockets, one inside pocket in lining
  • Kimono sleeves with knitted wind cuffs
  • Elasticated waist in the back
Back length: 80 cm
Weight: 180 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité