Jacket, 762 P
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
1004615402XL 100461540L 100461540M 100461540S 100461540XL 100461540XS
KWIN1004615402XLEA 46.4 EUR InStock
KWIN1004615402XL KWIN100461540L KWIN100461540M KWIN100461540S KWIN100461540XL KWIN100461540XS
Jacket, 762 P
Tenue de travail
These reversible jackets are made of 100% polyester fur fibre.
  • Zip to top of collar
  • Thumb grip
  • Lengthened back
Weight: 320 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité