L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Jackets, Portwest Texo, TX10
Fournisseur: Portwest
TX10BKRL TX10BKRM TX10BKRS TX10BKRXL TX10BKRXXL TX10BKRXXXL TX10GRRL TX10GRRM TX10GRRS TX10GRRXL TX10GRRXXL TX10GRRXXXL TX10NARL TX10NARM TX10NARS TX10NARXL TX10NARXXL TX10NARXXXL
PRTWTX10BKRLEA 36.6 EUR InStock
PRTWTX10BKRL PRTWTX10BKRM PRTWTX10BKRS PRTWTX10BKRXL PRTWTX10BKRXXL PRTWTX10BKRXXXL PRTWTX10GRRL PRTWTX10GRRM PRTWTX10GRRS PRTWTX10GRRXL PRTWTX10GRRXXL PRTWTX10GRRXXXL PRTWTX10NARL PRTWTX10NARM PRTWTX10NARS PRTWTX10NARXL PRTWTX10NARXXL PRTWTX10NARXXXL
Jackets, Portwest Texo, TX10
Tenue de travail
This hardwearing contrast colour jacket is made of 60% cotton and 40% polyester. The soft handle cotton rich fabric is built to last and will look and feel great. Cotton ensures it washes well at 60 °C whilst the polyester gives a ruggedness essential for daily use.
  • Back pocket for hat or gloves
  • Hook & loop adjustable cuffs
  • Elasticated waist
  • Detachable ID pocket
  • Mobile phone pocket, pen pockets, multiple other pockets
  • Compatible with the TX11 trousers and TX12 bib & brace overalls
The Portwest Texo fabric provides a UPF rating of 50 so willMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité