Flame-retardant high visibility fleece jacket, Rainier 496Z
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
496Z/278/1XL 496Z/278/2XL 496Z/278/3XL 496Z/278/L 496Z/278/M 496Z/278/S 496Z/279/1XL 496Z/279/2XL 496Z/279/3XL 496Z/279/L 496Z/279/M 496Z/279/S
SIOE496Z/278/1XLEA 137 EUR InStock
SIOE496Z/278/1XL SIOE496Z/278/2XL SIOE496Z/278/3XL SIOE496Z/278/L SIOE496Z/278/M SIOE496Z/278/S SIOE496Z/279/1XL SIOE496Z/279/2XL SIOE496Z/279/3XL SIOE496Z/279/L SIOE496Z/279/M SIOE496Z/279/S
Flame-retardant high visibility fleece jacket, Rainier 496Z
Tenue de travail
Flame retardant safety fleece jacket, made of 100% flame retardant polyester fleece, double-sided, with fixed flame retardant cotton lining in front.
  • Soft fleece fabric and good insulation from cold
  • Straight collar, hidden zip closure
  • Two inset pockets with zip closure
  • Elastic at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
  • Stitched seams
Back length: 77 cm (L)
Weight: 275 g/m²
Certifications: EN ISO 14116 (Index 1/12H/40), EN ISO 20471 (Class 2), EN 14058 (Class 1XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité