Trousers, essential service
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Essential
KWIN100066940C158EA 0 EUR InStock
KWIN100066940C158 KWIN100066940C52 KWIN100066940C50 KWIN100066940C156 KWIN100066940C154 KWIN100066940C56 KWIN100066940C54 KWIN100066940C152 KWIN100066540C64 KWIN100066540C44 KWIN100066540C66 KWIN100066540C146 KWIN100066540C148 KWIN100066540C48 KWIN100066540C144 KWIN100066540C50 KWIN100066940C150 KWIN100066940C48 KWIN100066940C46 KWIN100066940C148 KWIN100066940C62 KWIN100066940C146 KWIN100066940C60 KWIN100066940C44 KWIN100066940C66 KWIN100066940C144 KWIN100066940C64 KWIN100066540C54 KWIN100066540C56 KWIN100066540C156 KWIN100066540C58 KWIN100066540C158 KWIN100066540C152 KWIN100066540C154 KWIN100066540C62 KWIN100066540C150 KWIN100066940C58
Trousers, essential service
Tenue de travail
Functional trousers made of 55% cotton and 45% polyester.
  • Left leg pocket with flap and mobile phone pocket
  • Two front cross pockets, two back pockets
  • D-ring at front belt loop
Weight: 245 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité