High visibility overalls with bib and braces, Anonex 5429
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
5429/FY1/1XL 5429/FY1/2XL 5429/FY1/3XL 5429/FY1/L 5429/FY1/M 5429/FY1/S
SIOE5429/FY1/1XLEA 81 EUR InStock
SIOE5429/FY1/1XL SIOE5429/FY1/2XL SIOE5429/FY1/3XL SIOE5429/FY1/L SIOE5429/FY1/M SIOE5429/FY1/S
High visibility overalls with bib and braces, Anonex 5429
Tenue de travail
Waterproof and windproof overalls made of Flexothane classic fabric (100% polyamide knitting with PU coating).
  • Extended durability, high frequency welded seams
  • Closure with press studs, side slits
  • Elastic braces with PVC buttons and buckles
  • Elasticated waist in the back
  • One inside pocket
Weight: 180 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2), ENV 343 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité