High visibility rain trousers, Batur 6564
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
6564/FC1/1XL 6564/FC1/2XL 6564/FC1/3XL 6564/FC1/L 6564/FC1/M 6564/FC1/S
SIOE6564/FC1/1XLEA 47.6 EUR InStock
SIOE6564/FC1/1XL SIOE6564/FC1/2XL SIOE6564/FC1/3XL SIOE6564/FC1/L SIOE6564/FC1/M SIOE6564/FC1/S
High visibility rain trousers, Batur 6564
Tenue de travail
Water- and windproof trousers made of stretchable Flexothane® Essential consisting of 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
  • Provide good cold protection
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité