L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
High visibility rain trousers, Gemini 6580
Fournisseur: SIOEN
6580/FC1/1XL 6580/FC1/2XL 6580/FC1/3XL 6580/FC1/L 6580/FC1/M 6580/FC1/S 6580/FY1/1XL 6580/FY1/2XL 6580/FY1/3XL 6580/FY1/L 6580/FY1/M 6580/FY1/S
SIOE6580/FC1/1XLEA 60.7 EUR InStock
SIOE6580/FC1/1XL SIOE6580/FC1/2XL SIOE6580/FC1/3XL SIOE6580/FC1/L SIOE6580/FC1/M SIOE6580/FC1/S SIOE6580/FY1/1XL SIOE6580/FY1/2XL SIOE6580/FY1/3XL SIOE6580/FY1/L SIOE6580/FY1/M SIOE6580/FY1/S
High visibility rain trousers, Gemini 6580
Tenue de travail
Water- and windproof trousers made of stretchable Flexothane® Classic consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
  • Extended durability
Weight: 180 g/m²
Certifications: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-2)
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Taille de confection Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
orange hi-viz S 1 SIOE6580/FC1/S
orange hi-viz M 1 SIOE6580/FC1/M
orange hi-viz L 1 SIOE6580/FC1/L
orange hi-viz XL 1 SIOE6580/FC1/1XL
orange hi-viz XXL 1 SIOE6580/FC1/2XL
orange hi-viz 3XL 1 SIOE6580/FC1/3XL
jaune hi-viz S 1 SIOE6580/FY1/S
jaune hi-viz M 1 SIOE6580/FY1/M
jaune hi-viz L 1 SIOE6580/FY1/L
jaune hi-viz XL 1 SIOE6580/FY1/1XL
jaune hi-viz XXL 1 SIOE6580/FY1/2XL
jaune hi-viz 3XL 1 SIOE6580/FY1/3XL
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité