Chemical resistant overalls, type 5/6, BizTex® SMS, ST30
Fournisseur: Portwest
ST30NARXL ST30NARL ST30NARM ST30NARXXL ST30WHRL ST30WHRM ST30WHRS ST30WHRXL ST30WHRXXL ST30WHRXXXL ST30NARXXXL
PRTWST30NARXLEA 188 EUR InStock
PRTWST30NARXL PRTWST30NARL PRTWST30NARM PRTWST30NARXXL PRTWST30WHRL PRTWST30WHRM PRTWST30WHRS PRTWST30WHRXL PRTWST30WHRXXL PRTWST30WHRXXXL PRTWST30NARXXXL
Chemical resistant overalls, type 5/6, BizTex® SMS, ST30
Vêtements à usage unique
These generous overalls made of SMS fabric fit easily over work clothes and offer excellent protection to type 5/6 hazards.
  • Durable, high tear and abrasion resistance
  • Breathable, anti-static
  • Elasticated hood, waist, wrist and ankles
Weight: 55 g/m²
Certifications: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034 (type 6), EN ISO 13982 (type 5)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité