Chemical resistant overalls, BizTex® Microporous, ST40
Fournisseur: Portwest
ST40WHRL ST40WHRM ST40WHRXL ST40WHRXXL ST40WHRS ST40WHRXXXL
PRTWST40WHRLEA 188 EUR InStock
PRTWST40WHRL PRTWST40WHRM PRTWST40WHRXL PRTWST40WHRXXL PRTWST40WHRS PRTWST40WHRXXXL
Chemical resistant overalls, BizTex® Microporous, ST40
Vêtements à usage unique
This overall made of BizTex® Microporous fabric (PP/PE) offers excellent protection against airborne particulates and liquid chemicals.
  • Elasticated hood, legs, cuffs and waist
  • Two way front zip fastening with sealable front flap
  • Spunbonded PE fibres provide toughness and and an excellent barrier
Weight: 60 g/m²
Certifications: EN 13034 (Type 6), EN ISO 13982 (Type 5), EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2, Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité