Flame-retardant high visibility jacket, Bizflame™ Rain, S779
Fournisseur: Portwest
S779YNRM S779YNRS S779YNRL S779YNRXL S779YNRXXL S779YNRXXXL
PRTWS779YNRMEA 203 EUR InStock
PRTWS779YNRM PRTWS779YNRS PRTWS779YNRL PRTWS779YNRXL PRTWS779YNRXXL PRTWS779YNRXXXL
Flame-retardant high visibility jacket, Bizflame™ Rain, S779
Tenue de travail
Multi-norm jacket made of 98% polyester and 2% anti-static carbon fibre with a breathable PU coating. With flame-retardant cotton lining and removable modacrylic/cotton fleece gilet.
  • With stain-resistant finish
  • Concealed mobile phone pocket under storm flap
  • Internal chest pocket
  • Drawcord hood and hem
  • Jacket to be worn with trousers for full protection
Weight (outer fabric): 250 g/m²
Weight: (lining): 170 g/m²
Weight (fleece gilet): 350 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 (3-3), EN ISO 14116 (outer index 1, inner index 3), EN 1149-5, EN 13034 (type 6)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité