High visibility winter rain jacket, Merapi 7850
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
7850/FC1/1XL 7850/FC1/2XL 7850/FC1/3XL 7850/FC1/L 7850/FC1/M 7850/FC1/S
SIOE7850/FC1/1XLEA 122 EUR InStock
SIOE7850/FC1/1XL SIOE7850/FC1/2XL SIOE7850/FC1/3XL SIOE7850/FC1/L SIOE7850/FC1/M SIOE7850/FC1/S
High visibility winter rain jacket, Merapi 7850
Tenue de travail
Water- and windproof jacket made of Flexothane® Essential: 100% polyester knitting with PU coating. The jacket features a detachable flame retardant fleece lining (without sleeves) that can not be worn separately.
  • Straight collar, foldaway hood in collar
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets, one inside pocket in the fleece lining
  • Straight sleeves
  • High frequency welded seams
  • Supple, stretchable and lightweight
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN 20471 (class 3), EN 343 (3-1)
Detachable lining only: EN 14058 (1XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité