High visibility rain trousers, Norvill 799Z
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
799Z/278/M 799Z/278/3XL 799Z/278/L 799Z/278/S 799Z/278/1XL 799Z/278/2XL 799Z/279/1XL 799Z/279/2XL 799Z/279/3XL 799Z/279/L 799Z/279/M 799Z/279/S
SIOE799Z/278/MEA 42.6 EUR InStock
SIOE799Z/278/M SIOE799Z/278/3XL SIOE799Z/278/L SIOE799Z/278/S SIOE799Z/278/1XL SIOE799Z/278/2XL SIOE799Z/279/1XL SIOE799Z/279/2XL SIOE799Z/279/3XL SIOE799Z/279/L SIOE799Z/279/M SIOE799Z/279/S
High visibility rain trousers, Norvill 799Z
Tenue de travail
Water- and windproof trousers made from highly breathable Siopor® Ultra fabric consisting of 100% polyester fabric (plain weave) with 100% PU coating, with fixed polyamide lining.
  • Taped seams on the inside
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
  • High tear resistance
The fabric is water-repellent on the outside and features a moisture attracting coating on the inside in order to keep the body warm and dry.
Weight: 155 g/m²
Certifications: EN 471 (1-2), EN 343 (3-3)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité