High visibility waistcoat, Carpi 9042
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
9042/FC1/1XL 9042/FC1/2XL 9042/FC1/3XL 9042/FC1/L 9042/FC1/M 9042/FY1/1XL 9042/FY1/2XL 9042/FY1/3XL 9042/FY1/L 9042/FY1/M
SIOE9042/FC1/1XLEA 11.8 EUR InStock
SIOE9042/FC1/1XL SIOE9042/FC1/2XL SIOE9042/FC1/3XL SIOE9042/FC1/L SIOE9042/FC1/M SIOE9042/FY1/1XL SIOE9042/FY1/2XL SIOE9042/FY1/3XL SIOE9042/FY1/L SIOE9042/FY1/M
High visibility waistcoat, Carpi 9042
Tenue de travail
Weight: 120 g/m²
  • 100% polyester mesh, stitched seams
  • V-neck
  • Closure with touch and close fastening
Weight: 120 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité