Flame-retardant high visibility bodywarmer, Sidney 9387
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
9387/FY1/1XL 9387/FY1/2XL 9387/FY1/3XL 9387/FY1/L 9387/FY1/M 9387/FY1/S
SIOE9387/FY1/1XLEA 163 EUR InStock
SIOE9387/FY1/1XL SIOE9387/FY1/2XL SIOE9387/FY1/3XL SIOE9387/FY1/L SIOE9387/FY1/M SIOE9387/FY1/S
Flame-retardant high visibility bodywarmer, Sidney 9387
Tenue de travail
Windproof, breathable bodywarmer made of Siopor® FR AST fabric (100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST). With fixed quilted, flame-retardant cotton lining and stitched seams. Provides good protection against cold, rain, wind and flames.
  • Straight collar, zip closure
  • Two patched pockets with flap
  • Two loops for gas detectors
  • Elastic drawstring in hem
  • Stitched seams
  • Flame retardant reflective tape (50 mm)
  • Can be zipped into different jackets
  • Water repellent outer fabric, moisture attracting coating on the inside
Back length: 75 cm
Weight: 250 g/m²
Certifications: EN 531 (A B1 C1), EN 533 (index 3), prEN 1149-5:2007, EN 13034 (Type PB [6]), EN 471 (2-2), EN 14058 (23XXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité