Ladies sweat jacket, with hood, Acode® Basecamp, 1746
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Acode® Basecamp
KWIN1002349402XLEA 0 EUR InStock
KWIN1002349402XL KWIN100234231S KWIN100234940M KWIN100234231XL KWIN100234940L KWIN100234940XL KWIN100234940S KWIN100234231L KWIN1002342312XL
Ladies sweat jacket, with hood, Acode® Basecamp, 1746
Tenue de travail
Double face sweatshirt made of 66% cotton and 34% polyester.
  • Combed cotton
  • Inside of hood, zipper and seams in contrasting colour
  • Tailored fit
  • Front pockets
  • Rib knitted cuffs with elastane
Weight: 320 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité