Rain jacket, Jakarta 4145
Fournisseur: SIOEN
4145A411XL 4145A412XL 4145A413XL 4145A41L 4145A41M 4145A41S 4145B901XL 4145B902XL 4145B903XL 4145B90L 4145B90M 4145B90S 4145Y581XL 4145Y582XL 4145Y583XL 4145Y58L 4145Y58M 4145Y58S
SIOE4145A411XLEA 53.9 EUR InStock
SIOE4145A411XL SIOE4145A412XL SIOE4145A413XL SIOE4145A41L SIOE4145A41M SIOE4145A41S SIOE4145B901XL SIOE4145B902XL SIOE4145B903XL SIOE4145B90L SIOE4145B90M SIOE4145B90S SIOE4145Y581XL SIOE4145Y582XL SIOE4145Y583XL SIOE4145Y58L SIOE4145Y58M SIOE4145Y58S
Rain jacket, Jakarta 4145
Tenue de travail
Water- and windproof jacket made of Flexothane® Essential, a polyester knitting with PU coating. The fabric is lightweight, noiseless and supple.
  • High frequency welded seams
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets
  • Raglan sleeves, sleeve narrowing by press studs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité