Safety spectacles, KLEENGUARD* V20
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
25654 25656
KIMB25654EA 5.3 EUR InStock
KIMB25654 KIMB25656
Safety spectacles, KLEENGUARD* V20
Lunettes
A stylish new standard in eye protection that improves personal comfort, safety and worker performance. KLEENGUARD* V20 Comfort Eye Protection features distortion-free lenses with proven impact protection, added comfort and a broad range of styles.
  • 99,9% UVA/UVB protection
  • Wrap-around lens for better eye coverage
  • Comfortable, padded temples
Certifications: EN 166; 1F (111-9010: 1FT); ANSI Z87.1, CSA Z94.3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité