Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration des solvants, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
738-0109EA 264 EUR InStock
738-0109 514-1099 738-0122 514-1096 514-1097 738-0131 738-0132 738-0121 738-0110 514-1098 513-0166 513-0164 513-0163 513-0169 513-0168 513-0167
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration des solvants, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques filtrantes AcroPrep™ Advance comprend une variété de types de membranes et de tailles de pores qui offrent les meilleures performances possibles pour une large gamme d’applications de préparation d’échantillons et de criblage à haut débit. Disponible avec un choix de membrane PTFE ou PTFE.
  • Les matériaux résistants aux produits chimiques offrent une plateforme stable pour traiter les échantillons dans des solvants organiques
  • Liaison faible et non spécifique : les matériaux de construction inertes assurent une récupération totale de l’échantillon
  • La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit
  • La géométrie des embouts de raccord permet un débit direct d’échantillons dans la plaque réceptrice, réduisant ainsi les risques de contamination croisée
La membrane wwPTFE (polytétrafluoroéthène hydrophile) est une membrane hydrophile polyvalente destinée aux solutions aqueuses, acides, basiques, organiques et non agressives. La membrane PTFE offre une faible fixation protéique et de faibles niveaux de substances extractibles absorbant les UV.
Les applications incluent des études métaboliques, les réactions de synthèse moléculaire ou de médicaments, la préparation des échantillons à l’aide de solvants et des applications de filtration de produits agressifs.
Dimensions
L×l×H (avec couvercle) : 128×86×18 mm (350 μl uniquement)
L×l×H (sans couvercle) : 128×86×18 mm (350 μl) ; 128×86×33 mm (1 ml) ; 128×86×47 mm (2 ml)
Surface du fond de puits : 0,25 cm²
Vide de fonctionnement recommandé : ≥254 mm Hg
Force centrifuge recommandée : 1500×g
Matériaux de fabrication
Milieu de filtration : membrane en PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou membrane wwPTFE (polytétrafluoroéthène mouillable à l’eau)
Boîtier de la plaque : PP
Couvercle : PS
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité